Drukuj
Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR926113-1G OR926113-5G
APOSOR926113-1GEA 0 PLN
APOSOR926113-1G APOSOR926113-5G
Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Ethyl-4-bromobenzoyl formate
Formuła: C₁₀H₉BrO₃
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/0,1mmHg
Gęstość: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659764
Numer CAS: 20201-26-7