Drukuj
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Ethoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-carbaldehyde
OR925983-1G OR925983-5G
APOSOR925983-1GEA 1280 PLN
APOSOR925983-1G APOSOR925983-5G
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde
Formuła: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06247351
Numer CAS: 876717-50-9