Drukuj
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester
OR925630-100G OR925630-25G
APOSOR925630-100GEA 1790 PLN
APOSOR925630-100G APOSOR925630-25G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formuła: C₅H₇ClO₃
MW: 150.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 58…65 °C/3mmHg
Gęstość: 1.232 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000750
Numer CAS: 1490-25-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II