Drukuj
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Thiazolyl)acetic Acid
OR925603-1G OR925603-5G
APOSOR925603-1GEA 530 PLN
APOSOR925603-1G APOSOR925603-5G
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid
Formuła: C₅H₅NO₂S
MW: 143.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09991935
Numer CAS: 7504-44-1