Drukuj
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl-(5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-amine
OR925519-1G OR925519-250MG OR925519-5G
APOSOR925519-1GEA 1100 PLN
APOSOR925519-1G APOSOR925519-250MG APOSOR925519-5G
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride 95%
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₂ClN₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738853
Numer CAS: 880361-90-0