Drukuj
Izocyjanian trichloroacetylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR925510-25G OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA 2150 PLN
APOSOR925510-25G APOSOR925510-5G
Izocyjanian trichloroacetylu 95%
Izocyjanian trichloroacetylu
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₃Cl₃NO₂
Temp. Wrzenia: 80…85 °C
Gęstość: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002033
Numer CAS: 3019-71-4
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III