Drukuj
Chlorowodorek dietyloaminy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR925271-5KG OR925271-1KG OR925271-250G
APOSOR925271-5KGEA 2770 PLN
APOSOR925271-5KG APOSOR925271-1KG APOSOR925271-250G
Chlorowodorek dietyloaminy 99%
Chlorowodorek dietyloaminy
Formuła: C₄H₁₂ClN
Temp. Wrzenia: 320…330 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 227…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012499
Numer CAS: 660-68-4