Drukuj
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
OR925263-10G OR925263-1G OR925263-5G
APOSOR925263-10GEA 0 PLN
APOSOR925263-10G APOSOR925263-1G APOSOR925263-5G
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy 95%
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy
Formuła: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002702
Numer CAS: 3588-17-8