Drukuj
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
OR925182-1G OR925182-25G OR925182-5G
APOSOR925182-1GEA 110 PLN
APOSOR925182-1G APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Formuła: C₉H₉ClO
MW: 168.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00045172
Numer CAS: 37074-39-8