Drukuj
2-Benzylimidazoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Tolazoline
OR925139-25G OR925139-5G
APOSOR925139-25GEA 2510 PLN
APOSOR925139-25G APOSOR925139-5G
2-Benzylimidazoline 95%
2-Benzylimidazoline
Formuła: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005182
Numer CAS: 59-98-3