Drukuj
2-Ethylphenyl isocyanate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR925112-1G OR925112-5G
APOSOR925112-1GEA 580 PLN
APOSOR925112-1G APOSOR925112-5G
2-Ethylphenyl isocyanate 95%
2-Ethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 56
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002013
Numer CAS: 40411-25-4