Drukuj
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR925110-1G OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA 285 PLN
APOSOR925110-1G APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051590
Numer CAS: 2245-30-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III