Drukuj
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
OR925058-1G OR925058-25G OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA 189 PLN
APOSOR925058-1G APOSOR925058-25G APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₉H₉NO
Temp. Wrzenia: 114…155 °C
Gęstość: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013853
Numer CAS: 51163-29-2
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II