Drukuj
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-Lys-OH.HCl, Nɑ-Fmoc-L-lysine Hydrochloride, Fmoc-Lys-OH·HCl, Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
OR925054-100G OR925054-25G OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA 2090 PLN
APOSOR925054-100G APOSOR925054-25G APOSOR925054-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride
Formuła: C₂₁H₂₄N₂O₄
MW: 404.89 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00190889
Numer CAS: 139262-23-0