Drukuj
3-metoksy-3-metylo-1-butanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR925046-100G OR925046-500G
APOSOR925046-100GEA 0 PLN
APOSOR925046-100G APOSOR925046-500G
3-metoksy-3-metylo-1-butanol 95%
3-metoksy-3-metylo-1-butanol
Formuła: C₆H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 173…175 °C
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044771
Numer CAS: 56539-66-3