Drukuj
1-Piperidinepentanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
OR925020-1G OR925020-5G
APOSOR925020-1GEA 1020 PLN
APOSOR925020-1G APOSOR925020-5G
1-Piperidinepentanol 95%
1-Piperidinepentanol
Formuła: C₁₀H₂₁NO
MW: 171.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093640
Numer CAS: 2937-83-9