Drukuj
4,4'-Bicyclohexanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4,4'-Dioxobicyclohexyl, [1,1'-Bi(cyclohexane)]-4,4'-dione
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 1740 PLN
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Formuła: C₁₂H₁₈O₂
Temp. topnienia: 118…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210694
Numer CAS: 23391-99-3