Drukuj
trans-4-Metylocykloheksanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR924640-25G OR924640-5G
APOSOR924640-25GEA 0 PLN
APOSOR924640-25G APOSOR924640-5G
trans-4-Metylocykloheksanol 97%
trans-4-Metylocykloheksanol
Formuła: C₇H₁₄O
Numer MDL: MFCD00064171
Numer CAS: 7731-29-5