Drukuj
β-Glicerofosforan disodu hydrat 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Disodium-β-glycerophosphate hydrate, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate(2:1:x), BGP
OR924358-25G OR924358-100G OR924358-500G OR924358-250G
APOSOR924358-25GEA 656 PLN
APOSOR924358-25G APOSOR924358-100G APOSOR924358-500G APOSOR924358-250G
β-Glicerofosforan disodu hydrat 98%
β-Glicerofosforan disodu hydrat
Phosphate group donor.
Formuła: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149082
Numer CAS: 154804-51-0