Drukuj
5-Bromo-1H-indazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9243-1G OR9243-25G OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA 110 PLN
APOSOR9243-1G APOSOR9243-25G APOSOR9243-5G
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Formuła: C₇H₅BrN₂
Temp. topnienia: 123…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00839493
Numer CAS: 53857-57-1