Drukuj
(S)-(-)-Citronellal 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-(-)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (-)-Citronellal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal
OR924212-25G OR924212-5G
APOSOR924212-25GEA 1970 PLN
APOSOR924212-25G APOSOR924212-5G
(S)-(-)-Citronellal 95%
(S)-(-)-Citronellal
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Wrzenia: 207 °C
Gęstość: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075588
Numer CAS: 5949-05-3