Drukuj
Chlorek oksalilu metylu 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR924197-100G OR924197-25G OR924197-5G
APOSOR924197-100GEA 137 PLN
APOSOR924197-100G APOSOR924197-25G APOSOR924197-5G
Chlorek oksalilu metylu 96%
Chlorek oksalilu metylu
Formuła: C₃H₃ClO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000705
Numer CAS: 5781-53-3