Drukuj
Nitryl kwasu (±)-migdałowego 90%
Dostawca: Apollo Scientific
OR924106-1KG OR924106-500G OR924106-25G
APOSOR924106-1KGEA 0 PLN
APOSOR924106-1KG APOSOR924106-500G APOSOR924106-25G
Nitryl kwasu (±)-migdałowego 90%
Nitryl kwasu (±)-migdałowego
Formuła: C₈H₇NO
MW: 133.15
Temp. Wrzenia: 170 °C
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004487
Numer CAS: 532-28-5