Drukuj
4-tert-Butylocykloheksanon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923989-100G OR923989-500G
APOSOR923989-100GEA 298 PLN
APOSOR923989-100G APOSOR923989-500G
4-tert-Butylocykloheksanon 98%
4-tert-Butylocykloheksanon
Formuła: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 225
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001642
Numer CAS: 98-53-3