Drukuj
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Boc-2,5-diaza-bicyclo[2.2.1]heptane, tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
OR923781-1G OR923781-5G
APOSOR923781-1GEA 284 PLN
APOSOR923781-1G APOSOR923781-5G
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411671
Numer CAS: 198989-07-0