Drukuj
Calcium pantothenate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 PLN
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Formuła: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002766
Numer CAS: 137-08-6