Drukuj
Bezwodnik izomasłowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
OR923617-100G OR923617-1KG OR923617-500G
APOSOR923617-100GEA 621 PLN
APOSOR923617-100G APOSOR923617-1KG APOSOR923617-500G
Bezwodnik izomasłowy 95%
Bezwodnik izomasłowy
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. topnienia: -69
Temp. Zapłonu: 66
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008913
Numer CAS: 97-72-3