Drukuj
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methanesulphonic Acid 2-Methoxyethyl Ester
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 1440 PLN
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Methoxyethyl methanesulphonate
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Formuła: C₄H₁₀O₄S
MW: 154.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02656401
Numer CAS: 16427-44-4