Drukuj
4-Ethylamino-1-butanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 1300 PLN
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Formuła: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671534
Numer CAS: 39216-86-9