Drukuj
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-2-Methoxypropanoic acid
OR923407-10G OR923407-1G OR923407-5G OR923407-25G
APOSOR923407-10GEA 0 PLN
APOSOR923407-10G APOSOR923407-1G APOSOR923407-5G APOSOR923407-25G
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Formuła: C₄H₈O₃
MW: 104.105 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632589
Numer CAS: 23953-00-6