Drukuj
Propionian etylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ester etylowy kwasu propionowego
OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 621 PLN
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
Propionian etylu 95%
Propionian etylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 210
Temp. topnienia: -74
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009308
Numer CAS: 105-37-3
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03878