Drukuj
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 1160 PLN
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Formuła: C₁₃H₉ClO₂
Temp. topnienia: 22…23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043966
Numer CAS: 1623-95-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II