Drukuj
Fumaroyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Fumaryl chloride
OR923090-100G OR923090-25G
APOSOR923090-100GEA 1350 PLN
APOSOR923090-100G APOSOR923090-25G
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Formuła: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 161
Temp. topnienia: -2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000733
Numer CAS: 627-63-4