Drukuj
4-hydroksybenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 110 PLN
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
4-hydroksybenzoesan metylu 98%
4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła: HOC₆H₄CO₂CH₃
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002352
Numer CAS: 99-76-3