Drukuj
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
OR922884-100G OR922884-1KG OR922884-500G
APOSOR922884-100GEA 334 PLN
APOSOR922884-100G APOSOR922884-1KG APOSOR922884-500G
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu 96%
Acetal dimetylowy chloroacetaldehydu
Formuła: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 128
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000948
Numer CAS: 97-97-2