Drukuj
Isopropyl crotonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate
OR922692-100G OR922692-25G OR922692-5G
APOSOR922692-100GEA 2870 PLN
APOSOR922692-100G APOSOR922692-25G APOSOR922692-5G
Isopropyl crotonate 95%
Isopropyl crotonate
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059053
Numer CAS: 6284-46-4