Drukuj
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 6-chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylate
OR922503-1G OR922503-250MG
APOSOR922503-1GEA 696 PLN
APOSOR922503-1G APOSOR922503-250MG
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16250585
Numer CAS: 89581-64-6