Drukuj
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR922491-1G OR922491-5G
APOSOR922491-1GEA 319 PLN
APOSOR922491-1G APOSOR922491-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 181…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02090876
Numer CAS: 31728-75-3