Drukuj
Kwas oktylofosfonowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
OR922324-100G OR922324-25G OR922324-1KG
APOSOR922324-100GEA 1300 PLN
APOSOR922324-100G APOSOR922324-25G APOSOR922324-1KG
Kwas oktylofosfonowy 97%
Kwas oktylofosfonowy
Formuła: C₈H₁₉O₃P
MW: 194.21 g/mol
Temp. topnienia: 93…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015841
Numer CAS: 4724-48-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II