Drukuj
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,3-Dimethylcyclohexanol
OR922265-10G OR922265-1G OR922265-5G
APOSOR922265-10GEA 2080 PLN
APOSOR922265-10G APOSOR922265-1G APOSOR922265-5G
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 181 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001444
Numer CAS: 1502-24-5