Drukuj
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9222-1G OR9222-5G OR9222-250MG
APOSOR9222-1GEA 290 PLN
APOSOR9222-1G APOSOR9222-5G APOSOR9222-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. topnienia: 243…245 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08435874
Numer CAS: 90924-06-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III