Drukuj
3-Butenyl acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 2150 PLN
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butenyl acetate 95%
3-Butenyl acetate
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00086596
Numer CAS: 1576-84-7