Drukuj
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 4040 PLN
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Formuła: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12407170
Numer CAS: 64025-67-8