Eter bis(2-chloroetylowy) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR922075-100G
OR922075-1KG
OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA
545
PLN
APOSOR922075-100G
APOSOR922075-1KG
APOSOR922075-500G
Eter bis(2-chloroetylowy) 95%
Eter bis(2-chloroetylowy)
Formuła:
C₄H₈Cl₂O Temp. Wrzenia: 178 °C/760mmHg Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000975 Numer CAS: 111-44-4 Jednostka: 1916 ADR: 6.1+3,II |