Drukuj
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Isopropoxyethanol
OR922073-100G OR922073-1KG OR922073-500G
APOSOR922073-100GEA 545 PLN
APOSOR922073-100G APOSOR922073-1KG APOSOR922073-500G
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego 95%
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002866
Numer CAS: 109-59-1