Drukuj
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 1230 PLN
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₁₀N₂
MW: 110.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 170 °C
Temp. topnienia: 37 °C
Gęstość: 0.9269
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015536
Numer CAS: 1072-91-9
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III