Drukuj
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
OR921813-1G OR921813-5G
APOSOR921813-1GEA 621 PLN
APOSOR921813-1G APOSOR921813-5G
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine 95%
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine
Formuła: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 6376-14-3