Drukuj
Diisobutyl ether 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Isobutyl Ether
OR921593-25G OR921593-5G
APOSOR921593-25GEA 0 PLN
APOSOR921593-25G APOSOR921593-5G
Diisobutyl ether 95%
Diisobutyl ether
Formuła: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008935
Numer CAS: 628-55-7