Drukuj
1,2-Dietoksyetan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 621 PLN
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Dietoksyetan 95%
1,2-Dietoksyetan
Formuła: C₆H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 121 °C/760mmHg
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009253
Numer CAS: 629-14-1
Jednostka: 1153
ADR: 3,II