Drukuj
2-Metylobutyraldehyd 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR921296-100G OR921296-25G
APOSOR921296-100GEA 766 PLN
APOSOR921296-100G APOSOR921296-25G
2-Metylobutyraldehyd 95%
2-Metylobutyraldehyd
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006984
Numer CAS: 96-17-3
Jednostka: 3371
ADR: 3,II